accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 80246-70-4

H3COO

CAS RN 80246-70-4

IUPAC Nombre: ethyl 2-cycloheptylacetate
Sinónimos: ethyl 2-cycloheptylacetate
Peso molecular (g/mol): 184.28
Fórmula molecular: C11H20O2
InChi Key: WBZGWMNNCXEKSC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CC1CCCCCC1
Punto de ebullición 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados