accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClH2C

CAS RN 75-35-4

IUPAC Nombre: 1,1-dichloroethene
Sinónimos: vinylidene chloride vinylidene chloride (II) VDC polyvinylidene chloride as-dichloroethylene chlorure de vinylidene vinyledene chloride ccris 622 rcra waste number U078 vinylidene chloride, monomer
Peso molecular (g/mol): 96.94
Fórmula molecular: C2H2Cl2
InChi Key: LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(Cl)=C
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (3)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)