Learn More
Cloruro de vinilideno, 99,9 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10459300 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10459300 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10449300 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10459300 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172290025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-35-4 | C2H2Cl2 | 96.938 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-35-4 , 150-76-5
Número MDL MFCD00011653
Clave InChI LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinylidene chloride, 1,1-dichloroethylene, vinylidene dichloride, 1,1-dce, ethene, 1,1-dichloro, vinylidine chloride, ethylene, 1,1-dichloro, as-dichloroethylene, rcra waste number u078, asym-dichloroethylene
PubChem CID 6366
ChEBI CHEBI:34031
Nombre IUPAC 1,1-dicloroeteno
SMILES C=C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylidene chloride
Nombre de nota 99.9%
Punto de fusión -122.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2180g/mL
Punto de ebullición 31.2°C to 31.7°C
Temperatura de inflamación −25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H2Cl2
Fórmula lineal H2C=CCl2
Índice de refracción 1.4244 to 1.4264
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 186
Índice Merck 15, 10192
Gravedad específica 1.218
Información de solubilidad Solubility in water: 2.5g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents and,greases
Estabilizante 180 to 220ppm MEHQ
Peso molecular (g/mol) 96.94
Viscosidad .377 mPa.s (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.94
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinylidene chloride, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.