Learn More
1,1-Dicloroetno (estabilizado con MEHQ), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dichloroethene |
| CAS | 75-35-4 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C2 H2 Cl2 |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | Ethylene, 1,1-dichloro- (8CI), 1,1-Dichloroethene, 1,1-Dichloroethylene, Diofan A 565S, F 1130a, HCC 1130a, Iso-dichloroethylene, R 1130a, Vinylidene chloride, XAN 10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2 |
| SMILES | ClC(=C)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1-dicloroeteno |
| Peso molecular (g/mol) | 96.94 |
| Mostrar más |