Learn More
Alfa Aesar™ Vinylidene chloride, 99%, stab. with 200 ppm 4-methoxyphenol
Código de producto. 11373456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11373456 100mL 100 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11373456 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L14308.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Applications
Vinylidene chloride is used as pharmaceutical intermediate and in chemical research.
Solubility
Soluble in water (2.5g/L at 20°C).
Notes
It is sensitive to light and moisture. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Recommended storage temperature is 2 - 8°C. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylidene chloride
Nombre de nota stabilized with 200ppm 4-methoxyphenol
CAS 75-35-4
Punto de ebullición 30°C to 32°C
Temperatura de inflamación −25°C (−13°F)
Olor Aromatic
Fórmula molecular C2H2Cl2
Fórmula lineal H2C=CCl2
Número MDL MFCD00011653
Cantidad 100mL
Número UN UN1303
Beilstein 1733365
Índice Merck 14,9996
Sinónimo vinylidene chloride, 1,1-dichloroethylene, vinylidene dichloride, 1,1-dce, ethene, 1,1-dichloro, vinylidine chloride, ethylene, 1,1-dichloro, as-dichloroethylene, rcra waste number u078, asym-dichloroethylene
Clave InChI LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=C(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,1-dichloroethene
Peso molecular (g/mol) 96.938
PubChem CID 6366
ChEBI CHEBI:34031
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.94
Porcentaje de pureza 99%