Learn More
Mezcla de adición de matriz 2500 según el método 8260 de la EPA μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dichloroethene∣Benzene∣Chlorobenzene∣Toluene∣Trichloroethene |
| CAS | 75-35-4, 71-43-2, 108-90-7, 108-88-3, 79-01-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,1-Dichloroethene∣Benzene∣Chlorobenzene∣Toluene∣Trichloroethene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,1-Dichloroethene 2500 μg/mL∣Benzene 2500 μg/mL∣Chlorobenzene 2500 μg/mL∣Toluene 2500 μg/mL∣Trichloroethene 2500 μg/mL |