accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNO

CAS RN 59-89-2

IUPAC Nombre: 4-nitrosomorpholine
Sinónimos: N-nitrosomorpholine
Peso molecular (g/mol): 116.12
Fórmula molecular: C4H8N2O2
InChi Key: ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=NN1CCOCC1
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (4)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados