Learn More
4-nitrosomorfolina 0,1 mg/ml en metanol, Mikromol™
Código de producto. 18092090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
18092090 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 18092090 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0267.03L11000
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-nitrosomorfolina 0,1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Nitrosomorpholine
CAS 59-89-2
Nombres de analitos o componentes 4-Nitrosomorpholine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C4 H8 N2 O2
Concentración 0.1 mg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Nitrosomorpholine, NSC 139, Nitrosomorpholine, Molsidomine Imp. B (EP), Morpholine, 4-nitroso-, N-Nitrosomorpholine, Molsidomine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
SMILES O=NN1CCOCC1
Nombre IUPAC 4-nitrosomorfolina
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 116.12
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0586 g/mol