Learn More
4-nitrosomorfolina, Mikromol™
Descripción
4-nitrosomorfolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrosomorpholine |
| CAS | 59-89-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Nitrosomorpholine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H8 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Nitrosomorpholine, NSC 139, Nitrosomorpholine, Molsidomine Imp. B (EP), Morpholine, 4-nitroso-, N-Nitrosomorpholine, Molsidomine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2 |
| SMILES | O=NN1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | 4-nitrosomorfolina |
| Mostrar más |