Learn More
N-Nitrosomorfolina, TRC
Código de producto. 30003206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003206 10 g 10 g
18023550 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003206 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52998510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-89-2
Fórmula molecular C4 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 116.12
Sinónimo 4-Nitrosomorpholine, Molsidomine Imp. B (EP), Morpholine, 4-nitroso-, N-Nitrosomorpholine, NSC 139, Nitrosomorpholine
Nombre IUPAC 4-nitrosomorfolina
SMILES O=NN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrosomorpholine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0586
Porcentaje de pureza >95%