Learn More
4-nitrosomorfolina, Mikromol™
Código de producto. 18020690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18020690 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18020690 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0267.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-nitrosomorfolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrosomorpholine
CAS 59-89-2
Nombres de analitos o componentes 4-Nitrosomorpholine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H8 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Nitrosomorpholine, NSC 139, Nitrosomorpholine, Molsidomine Imp. B (EP), Morpholine, 4-nitroso-, N-Nitrosomorpholine, Molsidomine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
SMILES O=NN1CCOCC1
Nombre IUPAC 4-nitrosomorfolina
Peso molecular (g/mol) 116.12
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0586 g/mol