Learn More
EN 71-12:2013 Nitrosaminas Mezcla 121 1000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319649 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319649 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000121ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 59-89-2, 5336-53-8, 1116-54-7, 55-18-5, 997-95-5, 1207995-62-7
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Metanol