accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(R)OHOF

CAS RN 51543-40-9

IUPAC Nombre: (2R)-2-{2-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl}propanoic acid
Sinónimos: flurbiprofen sodium furbiprofen flurbiprofeno [inn-spanish] flurbiprofenum (R)-flurbiprofen flurbiprofene [inn-french] FLP tarenflurbil R-flurbiprofen flurizan
Peso molecular (g/mol): 244.27
Fórmula molecular: C15H13FO2
InChi Key: SYTBZMRGLBWNTM-SNVBAGLBSA-N
SMILES: C[C@@H](C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados