Learn More
(R)-(-)-Flurbiprofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10698350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
10698350 1 g 1 GR
1 options
Código de producto. 10698350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434490010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Flurbiprofen
CAS 51543-40-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 106.0°C to 110.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C15H13FO2
Número MDL MFCD00869714
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,9196
Condición de rotación específica − 40.00 (19.10°C c=1 in CHCl3)
Rotación específica -40
Sinónimo tarenflurbil, r-flurbiprofen, flurizan, r-2-flurbiprofen, unii-501w00oowa, r-2-flubiprofen, r---flurbiprofen, --2r-2-2-fluorobiphenyl-4-yl propanoic acid, r---2-fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid
Clave InChI SYTBZMRGLBWNTM-SNVBAGLBSA-N
SMILES CC(C1=CC(=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)F)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 244.27
PubChem CID 92337
ChEBI CHEBI:38666
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-2-Fluoro-a-methyl-4-biphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.