Learn More
Tarenflurbil, MedChemExpress
Código de producto. 16444826
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16444826 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16444826 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10291
MedChemExpress Tarenflurbil ((R)-Flurbiprofen) is the R-enantiomer of the racemate NSAID Flurbiprofen, Tarenflurbil ((R)-Flurbiprofen) inhibits the binding of [3H]9-cis-RA to RXRα LBD with IC50 of 75 μM. Tarenflurbil can be used for Alzheimer's disease research.
Tarenflurbil ((R)-Flurbiprofen) is the R-enantiomer of the racemate NSAID Flurbiprofen, Tarenflurbil ((R)-Flurbiprofen) inhibits the binding of [3H]9-cis-RA to RXRα LBD with IC50 of 75 μM. Tarenflurbil can be used for Alzheimer's disease research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tarenflurbil
CAS 51543-40-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13FO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (R)-Flurbiprofen MPC7869
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (204.70 mM)
SMILES O=C(O)[C@H](C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 244.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.26
Porcentaje de pureza 99.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation