Learn More
(R)-flurbiprofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Flurbiprofen |
| CAS | 51543-40-9 |
| Fórmula molecular | C15 H13 F O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (αR)-2-Fluoro-α-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic Acid, [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid, 2-fluoro-α-methyl-, (R)-, (-)-(R)-Flurbiprofen, (-)-Flurbiprofen, (R)-(-)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propionic acid, (R)-Flurbiprofen, (R)-Flurbiprofen, (αR)-2-Fluoro-α-methyl[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid, E 7869, Flurizan, MPC 7869, R-(-)-Flurbiprofen, Tarenflurbil, l-Flurbiprofen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 244.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.09 |