accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CONNH3CH3C

CAS RN 50847-11-5

IUPAC Nombre: 2-methyl-1-[2-(propan-2-yl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl]propan-1-one
Sinónimos: ibudilast I0157_sigma ibudilast (jan/inn) ibudilastum unii-M0TTH61XC5 ke tas tocris-1694 eyevinal ketas (TN) ketas
Peso molecular (g/mol): 230.31
Fórmula molecular: C14H18N2O
InChi Key: ZJVFLBOZORBYFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)C(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1C(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (3)
  • (1)
Forma física 
  • (1)
  • (3)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)