Learn More
Ibudilast, Thermo Scientific™
Código de producto. 17710679 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17710679 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17710679 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469782500
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibudilast
CAS 50847-11-5
Sinónimo 3-Isobutiril-2-isopropilpirazol[1,5-a]piridina
Cantidad 250 mg
Punto de fusión De 54 °C a 58 °C
Condiciones de envío No hay requisitos especiales
Línea de productos Ciencias de la vida
Fórmula molecular C14 H18 N2O
Forma física Polvo cristalino
Color Blanco a casi blanco
Pureza ≥97,5%