Learn More
Ibudilast, MedChemExpress
Código de producto. 16498598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498598 10 mg 10 miligramos
16468446 100 mg 100 miligramos
16404477 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0763
MedChemExpress Ibudilast (KC-404; AV-411; MN-166) is a cyclic AMP phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Ibudilast has platelet anti-aggregatory effects. Ibudilast can be used for the research of asthma for its inhibitory effects on tracheal smooth muscle contractility. Ibudilast may be a useful neuroprotective and anti-dementia agent counteracting neurotoxicity in activated microglia.
Ibudilast (KC-404
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibudilast
Forma física Solid
CAS 50847-11-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18N2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo KC-404 AV-411 MN-166
Información de solubilidad DMSO : ≥ 140 mg/mL (607.88 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(C)C(C1=C2C=CC=CN2N=C1C(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 230.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31
Porcentaje de pureza 99.54%