Learn More
Ibudilast, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ibudilast |
| CAS | 50847-11-5 |
| Fórmula molecular | C14 H18 N2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O/c1-9(2)13-12(14(17)10(3)4)11-7-5-6-8-16(11)15-13/h5-10H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)c1c(nn2ccccc12)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1-(2-propan-2-ilpirazolo[1,5-a]piridin-3-il)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 230.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1419 |