Learn More
Tocris Bioscience™ Ibudilast
Descripción
Phosphodiesterase inhibitor (IC50 values are 53, 35, 48, 12 and 10 μM for PDE Ia, II, III, IV and V respectively). Inhibits platelet aggregation and is an orally-active cerebral vasodilator, bronchodilator and antiallergic agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ibudilast |
| CAS | 50847-11-5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C14H18N2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.31 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 230.311 |