accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClCl(S)OSOO(R)(S)ClClCl

CAS RN 33213-65-9

IUPAC Nombre: (1S,2R,8S)-1,9,10,11,12,12-hexachloro-4,6-dioxa-5λ⁴-thiatricyclo[7.2.1.0²,⁸]dodec-10-en-5-one
Sinónimos: (1S,2R,8S)-1,9,10,11,12,12-hexachloro-4,6-dioxa-5λ⁴-thiatricyclo[7.2.1.0²,⁸]dodec-10-en-5-one
Peso molecular (g/mol): 406.9
Fórmula molecular: C9H6Cl6O3S
InChi Key: RDYMFSUJUZBWLH-VQDHCCOSSA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3COS(=O)OC[C@H]3C1(Cl)C2(Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (9)
  • (4)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Concentración 
  • (4)
  • (5)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)