Learn More
Beta-endosulfán en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12936623 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12936623 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12936623 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P823270
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Endosulfan-beta
Envase Ampolla(s)
CAS 33213-65-9
Fórmula molecular C9H6Cl6O3S
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00137651
Clave InChI RDYMFSUJUZBWLH-VQDHCCOSSA-N
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3COS(=O)OC[C@H]3C1(Cl)C2(Cl)Cl
Nombre IUPAC (1S,2R,8S)-1,9,10,11,12,12-Hexacloro-4,6-dioxa-5λ⁴-tiatricíclico[7.2.1.0²,⁸]dodec-10-en-5-ona
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 406.90
PubChem CID 12309467
Cantidad 1 mL