Learn More
β-Endosulfán 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315304 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315304 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011127ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Endosulfan
CAS 33213-65-9
Nombres de analitos o componentes beta-Endosulfan
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C9 H6 Cl6 O3 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxide, (3α,5aα,6β,9β,9aα)-, 5-Norbornene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, cyclic sulfite, exo- (8CI), Endosulfan B (7CI), Endosulfan 2, Endosulfan II, Endosulphan II, General Weed Killer, Thiodan II, α-Thionex, β-Benzoepin, β-Endosulfan, β-Thiodan
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3-,4+,7-,8+,19-
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3CO[S@](=O)OC[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
Nombre IUPAC (3α ,5aα ,6β ,9β ,9aα)-6,7,8,9,10,10-hexacloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahidro-6,9-metano-2,4,3-benzodioxatiepina 3-óxido
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 406.93
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.8169 g/mol