Learn More
b-Endosulfán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Endosulfan |
| CAS | 33213-65-9 |
| Fórmula molecular | C9 H6 Cl6 O3 S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxide, (3α,5aα,6β,9β,9aα)-, 5-Norbornene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, cyclic sulfite, exo- (8CI), Endosulfan B (7CI), Endosulfan 2, Endosulfan II, Endosulphan II, General Weed Killer, Thiodan II, α-Thionex, β-Benzoepin, β-Endosulfan, β-Thiodan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3-,4+,7-,8+,19- |
| SMILES | ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3CO[S@](=O)OC[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | (3α ,5aα ,6β ,9β ,9aα)-6,7,8,9,10,10-hexacloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahidro-6,9-metano-2,4,3-benzodioxatiepina 3-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 406.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.8169 |