accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3NN

CAS RN 303-25-3

IUPAC Nombre: hydrogen 1-(diphenylmethyl)-4-methylpiperazine chloride
Sinónimos: hydrogen cyclizine chloride
Peso molecular (g/mol): 302.85
Fórmula molecular: C18H23ClN2
InChi Key: UKPBEPCQTDRZSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados