Learn More
Cloruro de ciclizina, TRC
Código de producto. 30368452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368452 5 g 5 g
30365620 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9878055G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303-25-3
Fórmula molecular C18 H22 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 302.84
Sinónimo Cyclizine hydrochloride, 1-(Diphenylmethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride, Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI,9CI), Marezine hydrochloride, Marzine, N-Benzhydryl-N'-methylpiperazine monohydrochloride
Nombre IUPAC 1-benzhidril-4-metillpiperazina; clorhidrato
SMILES Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclizine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.155
Porcentaje de pureza >95%