Learn More
Clorhidrato de ciclizina, LoGiCal
Código de producto. 30462000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462000 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462000 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1265.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclizine Hydrochloride
CAS 303-25-3
Nombres de analitos o componentes Cyclizine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclizine hydrochloride, 1-(Diphenylmethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride, Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI,9CI), Marezine hydrochloride, Marzine, N-Benzhydryl-N'-methylpiperazine monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-benzhidril-4-metillpiperazina; clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 302.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.155 g/mol