Learn More
Clorhidrato de ciclizina, Mikromol™
Description
Clorhidrato de ciclizina
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Cyclizine Hydrochloride |
| CAS | 303-25-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Cyclizine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cyclizine hydrochloride, 1-(Diphenylmethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride, Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI,9CI), Marezine hydrochloride, Marzine, N-Benzhydryl-N'-methylpiperazine monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-benzhidril-4-metillpiperazina; clorhidrato |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?