Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de Ciclizina, 98 %
Código de producto. 15547719 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15547719 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15547719 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461040010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclizine hydrochloride
CAS 303-25-3
Punto de fusión 291.0°C to 293.0°C
Pérdida por secado 1% max. (120°C, 3 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H22N2·HCl
Cantidad 1 g
Sinónimo cyclizine hydrochloride, cyclizine hcl, dihydrochlorid, marzine, reis-fit, unii-w0o1nhp4we, marezine hydrochloride, cyclizine monohydrochloride, w0o1nhp4we, 1-diphenylmethyl-4-methylpiperazine monohydrochloride
Clave InChI UKPBEPCQTDRZSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.Cl
Nombre IUPAC 1-benzhidril-4-metillpiperazina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 302.84
PubChem CID 6420019
ChEBI CHEBI:51045
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.84
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclizine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.