accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONOH

CAS RN 29342-05-0

IUPAC Nombre: 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Sinónimos: ciclopirox penlac loprox batrafen penlac nail lacquer stieprox ciclopiroxolamine loprox gel terit loprox shampoo
Peso molecular (g/mol): 207.27
Fórmula molecular: C12H17NO2
InChi Key: SCKYRAXSEDYPSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C1CCCCC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados