Learn More
Ciclopirox, MedChemExpress
Código de producto. 16448316
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16448316
Marca: Medchem Express HYB0450
MedChemExpress Ciclopirox (HOE296b) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.
Ciclopirox (HOE296b) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciclopirox
Forma física Solid
CAS 29342-05-0
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo HOE296b
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (482.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C=C(C1CCCCC1)N2O)=CC2=O
Peso molecular (g/mol) 207.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.