Learn More
Ciclopirox, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ciclopirox |
| CAS | 29342-05-0 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ciclopirox, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 6-ciclohexil-1-hidroxi-4-metilpiridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 207.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.1259 |