Learn More
ciclopirox, Mikromol™
Código de producto. 17911146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17911146 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17911146 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3420.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ciclopirox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciclopirox
CAS 29342-05-0
Nombres de analitos o componentes Ciclopirox
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H17 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ciclopirox, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3
SMILES CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2
Nombre IUPAC 6-ciclohexil-1-hidroxi-4-metilpiridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 207.27
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1259 g/mol