accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2277-92-1

IUPAC Nombre: 2,3,5-trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide
Sinónimos: oxyclozanide
Peso molecular (g/mol): 401.45
Fórmula molecular: C13H6Cl5NO3
InChi Key: JYWIYHUXVMAGLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(C(=O)NC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2O)C(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (7)
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)