Learn More
Oxyclozanide, MedChemExpress
Código de producto. 16457386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16457386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16457386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17594
MedChemExpress Oxyclozanide is a salicylanilide anthelmintic drug that mainly acts by uncoupling oxidative phosphorylation in flukes.
Oxyclozanide is a salicylanilide anthelmintic drug that mainly acts by uncoupling oxidative phosphorylation in flukes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyclozanide
CAS 2277-92-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H6Cl5NO3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (249.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)C2=C(O)C(Cl)=CC(Cl)=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 401.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.46
Porcentaje de pureza 98.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation