Learn More
Oxiclozanida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15618775 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15618775 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15618775 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460881000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyclozanide
CAS 2277-92-1
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C13H6Cl5NO3
Fórmula lineal Cl3C6H(OH)C(=O)NHC6H2(OH)Cl2
Número MDL MFCD00864507
Cantidad 100 mg
Sinónimo oxyclozanide, oxiclozanidum, zanil, oxyclozanid, zanilox, diplin, 2,3,5-trichloro-n-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl-6-hydroxybenzamide, oxyclozanide inn:ban, oxyclozanidum inn-latin, oxiclozanida inn-spanish
Clave InChI JYWIYHUXVMAGLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(C(=O)NC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2O)C(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Nombre IUPAC 2,3,5-tricloro-N-(3,5-dicloro-2-hidroxifenil)-6-hidroxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 401.45
PubChem CID 16779
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.46
Porcentaje de pureza 98%