Learn More
Oxiclozanida 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326765 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326765 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15793000AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyclozanide
CAS 2277-92-1
Nombres de analitos o componentes Oxyclozanide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C13 H6 Cl5 N O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,3,5-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2'-hydroxysalicylanilide, 3,5,6,3',5'-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, Diplin, ICI 46638, Oxyclozanid, Oxyclozanide, Zanil, Zanilox
Fórmula InChI InChI=1S/C13H6Cl5NO3/c14-4-1-6(16)11(20)8(2-4)19-13(22)9-10(18)5(15)3-7(17)12(9)21/h1-3,20-21H,(H,19,22)
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1NC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
Nombre IUPAC 2,3,5-tricloro-N-(3,5-dicloro-2-hidroxifenil)-6-hidroxibenzamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 401.46
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.879 g/mol