Learn More
Oxiclozanida, LoGiCal
Código de producto. 30457432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457432 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30457432 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0707.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxyclozanide
CAS 2277-92-1
Nombres de analitos o componentes Oxyclozanide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H6 Cl5 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,3,5-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2'-hydroxysalicylanilide, 3,5,6,3',5'-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, Diplin, ICI 46638, Oxyclozanid, Oxyclozanide, Zanil, Zanilox
Fórmula InChI InChI=1S/C13H6Cl5NO3/c14-4-1-6(16)11(20)8(2-4)19-13(22)9-10(18)5(15)3-7(17)12(9)21/h1-3,20-21H,(H,19,22)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1NC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
Nombre IUPAC 2,3,5-tricloro-N-(3,5-dicloro-2-hidroxifenil)-6-hidroxibenzamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 401.46
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 398,879 g/mol