accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CH3CCH3NHOHClNH2Cl

CAS RN 21898-19-1

IUPAC Nombre: hydrogen 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethan-1-ol chloride
Sinónimos: hydrogen clenbuterol chloride
Peso molecular (g/mol): 313.65
Fórmula molecular: C12H19Cl3N2O
InChi Key: OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)C1=CC(Cl)=C(N)C(Cl)=C1
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados