Learn More
Clorhidrato de clenbuterol, TRC
Código de producto. 30364502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30364502 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30364502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC56999825MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Clenbuterol hydrochloride
CAS 21898-19-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H18 Cl2 N2 O . Cl H
Cantidad 25 mg
Sinónimo Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 4-amino-α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dichloro-, monohydrochloride (8CI), 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol hydrochloride, 4-Amino-α-(tert-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol monohydrochloride, Clenasma, Clenbuterol hydrochloride, NAB 365, NAB 365Cl, Spiropent, Ventipulmin
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 313.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.0563
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.