Learn More
Clorhidrato de clenbuterol, Mikromol™
Código de producto. 18013590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18013590 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18013590 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1299.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de clenbuterol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clenbuterol hydrochloride
CAS 21898-19-1
Nombres de analitos o componentes Clenbuterol hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 Cl2 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol hydrochloride, Clenasma, Clenbuterol hydrochloride, NAB 365, NAB 365Cl, Spiropent, Ventipulmin, Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 4-amino-alpha-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dichloro-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-alpha-(tert-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 313.65
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.0563 g/mol