Learn More
Clorhidrato de clenbuterol, LoGiCal
Código de producto. 30460834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460834 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460834 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1299.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clenbuterol hydrochloride
CAS 21898-19-1
Nombres de analitos o componentes Clenbuterol hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 Cl2 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol hydrochloride, Clenasma, Clenbuterol hydrochloride, NAB 365, NAB 365Cl, Spiropent, Ventipulmin, Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 4-amino-alpha-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dichloro-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-alpha-(tert-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 313.65
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.0563 g/mol