Learn More
Clorhidrato de clenbuterol 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463365 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463365 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1299.0029
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clenbuterol hydrochloride
CAS 21898-19-1
Nombres de analitos o componentes Clenbuterol hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 Cl2 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol hydrochloride, Clenasma, Clenbuterol hydrochloride, NAB 365, NAB 365Cl, Spiropent, Ventipulmin, Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 4-amino-alpha-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dichloro-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-alpha-(tert-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 1-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-(terc-butilamino)etanol;clorhidrato
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 313.65
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.0563 g/mol