accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NN

CAS RN 2036-41-1

IUPAC Nombre: 5-methylpyrimidine
Sinónimos: pyrimidine, 5-methyl-
Peso molecular (g/mol): 94.12
Fórmula molecular: C5H6N2
InChi Key: TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CN=CN=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (3)
Punto de ebullición 
  • (4)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)