Learn More
5-metilpirimidina, TRC
Código de producto. 30481628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481628 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30481628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3259531G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylpyrimidine
CAS 2036-41-1
Fórmula molecular C5 H6 N2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1cncnc1
Nombre IUPAC 5-metilpirimidina
Peso molecular (g/mol) 94.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0531