Learn More
5-metilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylpyrimidine |
| CAS | 2036-41-1 |
| Fórmula molecular | C5 H6 N2 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cncnc1 |
| Nombre IUPAC | 5-metilpirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 94.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.0531 |