Learn More
5-Metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15264844 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
250 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15264844 1 g Frasco de vidrio 1 GR
15254844 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15264844 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450730010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2036-41-1
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.12
Número MDL MFCD00047386
Clave InChI TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
PubChem CID 74859
Nombre IUPAC 5-metilpirimidina
SMILES CC1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylpyrimidine
Punto de fusión 33°C to 37°C
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 52°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methylpyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.