Learn More
5-metilpirimidina, TRC
Código de producto. 30470485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470485 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30470485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325953250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylpyrimidine
CAS 2036-41-1
Fórmula molecular C5 H6 N2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1cncnc1
Nombre IUPAC 5-metilpirimidina
Peso molecular (g/mol) 94.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0531