Learn More
5-Metilpirimidina, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11355435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355435 250 mg 250 miligramos
11345435 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355435 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19638.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2036-41-1
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.12
Número MDL MFCD00047386
Clave InChI TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
PubChem CID 74859
Nombre IUPAC 5-metilpirimidina
SMILES CC1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylpyrimidine
Punto de fusión 29°C to 31°C
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 53°C (127°F)
Cantidad 250 mg
Número UN UN1325
Beilstein 105684
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza ≥97%